Learn More
1-[2-Hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Code produit 30049266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049266 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049266 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0027.12
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-[2-Hydroxy-3-[(1-méthyléthyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 163685-37-8
Noms d’analytes ou de composants 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C18 H31 N O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP), Metoprolol Imp. J (EP), Metoprolol Succinate Impurity J, Metoprolol Tartrate Impurity J, Metoprolol Impurity J, Metoprolol Impurity J
Formule InChI InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
Nom IUPAC 1-[2-hydroxy-3-[4-(2-méthoxyéthyl)phénoxy]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 341.44
Quantité 50 mg
Poids de la formule 341,2202 g/mol