Learn More
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine, Mikromol™
Code produit 30052717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052717 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052717 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0182.050100
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
CAS 103-76-4
Noms d’analytes ou de composants 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C6 H14 N2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Formule InChI InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
SMILES OCCN1CCNCC1
Nom IUPAC 2-pipérazin-1-ylethanol
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Quantité 100 mg
Poids de la formule 130,1106 g/mol