Learn More
1-(2-Hydroxyphényl)éthanone (2-Hydroxyacétophénone), Mikromol™
Code produit 30050094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050094 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050094 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0042.13
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-(2-Hydroxyphényl)éthanone (2-Hydroxyacétophénone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
CAS 118-93-4
Noms d’analytes ou de composants 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity I
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyphényl)éthone
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Quantité 100 mg
Poids de la formule 136,0524 g/mol