Learn More
1-(2-Méthylpropyl)pipéridin-4-one, Mikromol™
Description
1-(2-Méthylpropyl)pipéridin-4-one
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one |
| CAS | 72544-16-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H17 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-(2-methylpropyl)-4-Piperidinone, 1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone, 1-(2-Methylpropyl)piperidin-4-one, 1-Isobutyl-4-piperidinone, 1-Isobutyl-4-piperidone, N-Isobutyl-4-piperidinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CN1CCC(=O)CC1 |
| Nom IUPAC | 1-(2-méthylpropyl)pipéridine-4-one |
| Afficher plus |