Learn More
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416770
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11416770
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L10688.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18549-40-1 | C9H16O6 | 220.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18549-40-1
Formule moléculaire C9H16O6
Poids moléculaire (g/mol) 220.221
Numéro MDL MFCD00063244
Clé InChI BGGCXQKYCBBHAH-OZRXBMAMSA-N
Synonyme 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, monoacetone glucose, 1,2-o-isopropylidene-d-glucofuranose, monoacetone-d-glucose, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, glucofuranose, 1,2-o-isopropylidene-, alpha-d, pubchem23862, micro yen+/-ui feminineaeiinic, 1,2-o-isopropylidene--d-glucofuranose
CID PubChem 87704
Nom IUPAC (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2,2-diméthyl-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]éthane-1,2-diol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)C(CO)O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Point de fusion 159°C to 160°C
Quantité 5 g
Beilstein 82670
Poids de la formule 220.22