Learn More
Octane-1,2-diol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367955
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11367955
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08031.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
1,2-Octanediol was used as organic modifier to improve the HPLC separation of organic acids and bases. It was also used in preparation of halohydrin palmitates. It is useful for treating head louse infestation clinically. It is also used in coating materials, slurries, paper mills and water circulation systems for the effective preservation against bacteria and fungi. It is used as an emollient, humectant, and wetting agent in cosmetic and skin care products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau (3 g/l) à 20°C.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1117-86-8
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00010738
Clé InChI AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
CID PubChem 14231
ChEBI CHEBI:34056
Nom IUPAC octane-1,2-diol
SMILES CCCCCCC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Octanediol
Point de fusion 28°C to 34°C
Point d’ébullition 131°C to 133°C (10 mmHg)
Point d’éclair 138°C (280°F)
Quantité 10 g
Beilstein 1719619
Informations sur la solubilité Soluble in water (3g/L) at 20°C.
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 97%