Learn More
1,2-octanediol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-176599 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10296680
Marque: Thermo Scientific Acros 200140100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 1117-86-8 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1117-86-8
Formule moléculaire C8H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 146.23
Numéro MDL MFCD00010738
Clé InChI AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
CID PubChem 14231
ChEBI CHEBI:34056
Nom IUPAC octane-1,2-diol
SMILES CCCCCCC(CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Octanediol
Note relative au nom 98+ %
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 28°C to 31°C
Couleur Incolore à blanc
Densité 0.9140g/mL
Point d’ébullition 267°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Quantité 10 g
Beilstein 01, III, 2217
Gravité spécifique 0.914
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C).
Viscosité 35.5 mPa.s (40°C)
Poids de la formule 146.23
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Faible fusion de solide
Show More Show Less
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Octanediol
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Octanediol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt