Learn More
1,2-Propanediol 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325330 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325330 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16405200AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Propanediol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H8 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
Nom IUPAC propane-1,2-diol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Quantité 1 mL
Poids de la formule 76,0524 g/mol