Learn More
1-[(2R,5S)-2-(Hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Mikromol™
Code produit 30050337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050337 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050337 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0749.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1-[(2R,5S)-2-(Hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
CAS 145986-07-8
Noms d’analytes ou de composants (2R-cis)-1-[2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C8 H10 N2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2,4(1H,3H)-pyrimidinedione deriv., 1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Lamivudine Imp. J (EP)
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O4S/c11-3-7-14-6(4-15-7)10-2-1-5(12)9-8(10)13/h1-2,6-7,11H,3-4H2,(H,9,12,13)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=CC(=O)NC2=O
Nom IUPAC 1-[(2R,5S)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 230.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 230,0361 g/mol