Learn More
Mésilate de 1-[[(2RS)-2-(2,4-difluorophényl)oxiran-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole, Mikromol™
Code produit 30462412
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462412 4 x 25 mg -
17903076 25 mg 25mg
17992166 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462412 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0235.0800254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Mésilate de 1-[[(2RS)-2-(2,4-difluorophényl)oxiran-2-yl]méthyl]-1H-1,2,4-triazole, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-[((2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Mesilate
CAS 86386-77-8
Noms d’analytes ou de composants 1-[((2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Mesilate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H9 F2 N3 O . C H4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)-2-oxiranyl]methyl]-, methanesulfonate (1:1), 1H-1,2,4-Triazole, 1-[[2-(2,4-difluorophenyl)oxiranyl]methyl]-, monomethanesulfonate (9CI), 2-(2,4-Difluorophenyl)-2,3-epoxy-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propane methanesulfonate salt, 1-[[(2RS)-2-(2,4-Difluorophenyl)oxiran-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole mesilate, Fluconazole Impurity G as Mesilate
Formule InChI InChI=1S/C11H9F2N3O.CH4O3S/c12-8-1-2-9(10(13)3-8)11(5-17-11)4-16-7-14-6-15-16;1-5(2,3)4/h1-3,6-7H,4-5H2;1H3,(H,2,3,4)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CS(=O)(=O)O.Fc1ccc(c(F)c1)C2(Cn3cncn3)CO2
Nom IUPAC 1-[[2-(2,4-difluorophényl)oxiran-2-yl]méthyl]-1,2,4-triazole ; acide méthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 333.31
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 333,0595 g/mol