Learn More
2,2-dioxyde de 1,3,2-dioxathiolane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3770790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10706895
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-53-3
Formule moléculaire C2H4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 124.12
Numéro MDL MFCD00221769
Clé InChI ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylenesulfate, ethylene sulfate, ethylene glycol, cyclic sulfate, glycol sulfate, 1,2-ethylene sulfate, 1,3,2-dioxathiolane, 2,2-dioxide, sulfuric acid, cyclic ethylene ester, 1,3,2-dioxathiolane-2,2-dioxide, 1,3,2??-dioxathiolane-2,2-dione, ethosulfate
CID PubChem 14075
Nom IUPAC 1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxyde
SMILES C1COS(=O)(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95°C to 97°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 124.12
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.