Learn More
1,3,3-Triméthyl-2-méthylèneindoline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449230
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11449230
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16741.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-12-7 | C12H15N | 173.259 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-12-7
Formule moléculaire C12H15N
Poids moléculaire (g/mol) 173.259
Numéro MDL MFCD00005813
Clé InChI ZTUKGBOUHWYFGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,3-trimethyl-2-methyleneindoline, fischer's base, fischer base, 1h-indole, 2,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2-methylene, fischer's methylene base, 2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, fischers base, ccris 6608, indoline, 2-methylene-1,3,3-trimethyl, indoline, 1,3,3-trimethyl-2-methylene
CID PubChem 8351
Nom IUPAC 1,3,3-triméthyl-2-méthylidèneindole
SMILES CC1(C(=C)N(C2=CC=CC=C21)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Point de fusion -10°C
Densité 0.979
Point d’ébullition 247°C to 248°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.578
Quantité 50 g
Beilstein 131162
Poids de la formule 173.26
Pourcentage de pureté 95%