Learn More
1-(3,4-Dihydroxyphényl)propan-2-one, Mikromol™
Description
1-(3,4-Dihydroxyphényl)propan-2-one
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dihydroxyphenylacetone |
| CAS | 2503-44-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 3,4-Dihydroxyphenylacetone |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H10 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP), Carbidopa Impurity G |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(3,4-dihydroxyphényl)propan-2-one |
| Afficher plus |