Learn More
1,3,5,7-Cyclooctatétraène, 98 %, stabilisé avec 0,1 % d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359779
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11359779
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22636.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
1,3,5,7-Cyclooctatetraene is used in the synthesis of highly organic film for silicon surfaces to improve its chemical and physical properties. It is also used in liquid state organic dye lasers, as triplet state quencher to reduce dye blinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,3,5,7-cyclooctatétraène est utilisé dans la synthèse de film hautement organique pour les surfaces de silicium afin d’améliorer ses propriétés chimiques et physiques. Il est également utilisé dans les lasers à colorant organique à l’état liquide, comme extincteur d’état triplet pour réduire le clignotement du colorant.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière & à l’air. Stocker à -20°C. Conserver à l’abri des agents oxydants, de l’air, de la chaleur, du rayonnement ultraviolet, des initiateurs de radicaux libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-20-9
Formule moléculaire C8H8
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00004161
Clé InChI KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonyme 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
CID PubChem 637866
Nom IUPAC Cyclooctatétraène
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Note relative au nom stabilized with 0.1% Hydroquinone
Point de fusion -5°C
Densité 0.925
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.537
Quantité 25 g
Numéro UN UN2358
Beilstein 2496800
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 104.15
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5,7-Cyclooctatetraene, stabilized with 0.1% Hydroquinone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3,5,7-Cyclooctatetraene