Learn More
1,3,5,7-cyclooctatétraène, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
10g
2.50g
250mg
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 1,3,5,7-Cyclooctatetraene |
| Note relative au nom | Stabilized |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -27°C |
| Couleur | Marron-jaune à vert-jaune |
| Densité | 0.9200g/mL |
| Point d’ébullition | 142°C to 143°C |
| Point d’éclair | 22°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido