Learn More
1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15435798
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15435798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59464.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
It is employed as a starting material for nucleosides and is an intermediate fir cloforabine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme produit de départ pour les nucléosides et est une clofarabine intermédiaire de sapin.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, facilement soluble dans le chloroforme.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des chauffages.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22224-41-5
Formule moléculaire C26H22O8
Poids moléculaire (g/mol) 462.454
Numéro MDL MFCD00080818
Clé InChI HUHVPBKTTFVAQF-GCUWJAMBSA-N
Synonyme α-D-Ribofuranose 1,3,5-tribenzoate
CID PubChem 68022796
Nom IUPAC [(2R,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-hydroxyoxolano-2-yl]benzoate de méthyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)O)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Point de fusion 125°C to 129°C
Couleur Marron
Quantité 5 g
Beilstein 98446
Informations sur la solubilité Insoluble in water,easily soluble in chloroform.
Poids de la formule 462.45
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre