Learn More
1,3,5-tribenzoylbenzène, 96 %
Code produit. 11428797
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11428797
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19941.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme ligand dans la synthèse et la caractérisation de trois nouveaux polymères de coordination du ligand tritopique.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25871-69-6
Formule moléculaire C27H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 390.44
Numéro MDL MFCD00016577
Clé InChI FDSRSUAVHPFWGT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 141248
Nom IUPAC (3,5-Dibenzoylphényl)-phénylméthanone
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tribenzoylbenzene
Point de fusion 114°C to 121°C
Quantité 1 g
Beilstein 1891480
Synonyme 1,3,5-tribenzoylbenzene, benzene-1,3,5-triyltris phenylmethanone, 1,3,5-tribenzoyl benzene, methanone,1,3,5-benzenetriyltris phenyl, methanone, 1,3,5-benzenetriyltris phenyl, acmc-1ckhm, 3,5-dibenzoylphenyl-phenylmethanone, 3,5-dibenzoylphenyl phenyl methanone, 3,5-bis phenylcarbonyl phenyl phenyl ketone
Poids de la formule 390.44
Pourcentage de pureté 96%