Learn More
1,3,5-Tribromobenzène, Mikromol™
Code produit 30050064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050064 25 mg 25mg
17912426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050064 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0066.100025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,3,5-Tribromobenzène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Noms d’analytes ou de composants 1,3,5-Tribromobenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H3 Br3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
Formule InChI InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Brc1cc(Br)cc(Br)c1
Nom IUPAC 1,3,5-tribromobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 314.8
Quantité 25 mg
Poids de la formule 311,7785 g/mol