Learn More
1,3,5-Triméthoxybenzène, Mikromol™
Code produit 30458585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458585 4 x 25 mg -
30051577 100 mg 100mg
30051933 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458585 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0066.0500254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,3,5-Triméthoxybenzène, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Noms d’analytes ou de composants 1,3,5-Trimethoxybenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H12 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,3,5-Trimethoxybenzene
Formule InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1cc(OC)cc(OC)c1
Nom IUPAC 1,3,5-triméthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 168.19
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 168,0786 g/mol