Learn More
Acide 1,3,5-triméthyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10262682
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
Code produit. 10262682
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC14701DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1125-29-7
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00159648
Clé InChI NOIOGQJFLIPRBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl, akos pao-0337, rarechem al be 0403, art-chem-bb b006363, cambridge id 5264152, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid
CID PubChem 736514
Nom IUPAC Acide 1,3,5-triméthylpyrazole-4-carboxylique
SMILES CN1N=C(C)C(C(O)=O)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.