Learn More
1,3,5-Trioxane 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30310669
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30310669 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30310669 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA17892300AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3,5-Trioxane
CAS 110-88-3
Noms d’analytes ou de composants 1,3,5-Trioxane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H6 O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde, trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane
Formule InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMILES C1OCOCO1
Nom IUPAC 1,3,5-trioxane
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Quantité 1 mL
Poids de la formule 90,0317 g/mol