Learn More
Acide 1,3,6-naphtalénétrisulfonique, hydrate de sel de sodium, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-170784 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10084053
Marque: Thermo Scientific Acros 269012500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19437-42-4
Formule moléculaire C10H5Na3O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 434.29
Numéro MDL MFCD00149263 MFCD00003989
Clé InChI NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
CID PubChem 73555608
Nom IUPAC Sodium ; 5,7-disulfonaphtalène-2-sulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Couleur Beige ou blanc à jaune
Perte à la dessiccation 8% max.
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 11,229
Informations sur la solubilité Solubility in water: 600g/L (20°C)
Poids de la formule 368.36
Pourcentage de pureté ≥90% (by difference)
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.