Learn More
1,3-Benzoxazol-2-amine, Mikromol™
Description
1,3-Benzoxazol-2-amine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Benzoxazol-2-amine |
| CAS | 4570-41-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,3-Benzoxazol-2-amine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H6 N2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2-Benzoxazolamine, 1,3-Benzoxazol-2-amine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9) |
| SMILES | Nc1oc2ccccc2n1 |
| Nom IUPAC | 1,3-benzoxazol-2-amine |
| Afficher plus |