Learn More
1,3-Bis(aminopropyl)tétraméthyldisiloxane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398376 100 g 100g
11388376 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17295.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2469-55-8 | C10H28N2OSi2 | 248.52 g/mol
1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane is used as a curing agent for epoxy molding compounds, which is utilized for high-reliability semiconductor devices. It is also used to prepare siloxane- urea copymers from 4,4’-diphenylmethane diisocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétraméthyldisiloxane 1,3-bis(aminopropyl) est utilisé comme agent de durcissement pour les composés de moulage époxy, qui est utilisé pour les dispositifs semi-conducteurs à haute fiabilité. Il est également utilisé pour préparer des copolymères d’urée siloxane à partir du diisocyanate de 4,4’-diphénylméthane.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2469-55-8
Formule moléculaire C10H28N2OSi2
Poids moléculaire (g/mol) 248.52
Numéro MDL MFCD00039786
Clé InChI GPXCORHXFPYJEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl bis propan-1-amine, 1,3-bis 3-aminopropyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyl-1,3-bis 3-aminopropyl disiloxane, 1-propanamine, 3,3'-1,1,3,3-tetramethyl-1,3-disiloxanediyl bis, oxybis 3-aminopropyl dimethylsilane, bis 3-aminopropyl tetramethyl disiloxane, silane, oxybis 3-aminopropyl dimethyl, bis gamma-aminopropyl tetramethyldisiloxane, bis 3-aminopropyl tetramethyldisiloxane
CID PubChem 17181
Nom IUPAC (3-aminopropyl)({[(3-aminopropyl)dimethylsilyl]oxy})dimethylsilane
SMILES C[Si](C)(CCCN)O[Si](C)(C)CCCN
Spécification
Point d’ébullition 132°C to 139°C (11mmHg)
Nom chimique ou matériau 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Quantité 100 g
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.45
Sensibilité Air Sensitive
Densité 0.897
Numéro UN UN2735
Beilstein 1760876
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 248.52
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Bis(aminopropyl)tetramethyldisiloxane