Learn More
1,3-bis(diphénylphosphino)propane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10750581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10750581
Marque: Thermo Scientific Acros 310050050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6737-42-4 | C27H26P2 | 412.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6737-42-4
Formule moléculaire C27H26P2
Poids moléculaire (g/mol) 412.45
Numéro MDL MFCD00003050
Clé InChI LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propane
CID PubChem 81219
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 63.0°C
Analyse élémentaire 96.0% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Quantité 5 g
Merck Index 15,1254
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC 3-diphénylphosphanylpropyl(diphényl)phosphane
Poids de la formule 412.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Granulés ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.