Learn More
1,3-bis(tert-butoxycarbonyl)-2-méthyl-2-thiopseudourée, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10557834 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10557834
Marque: Thermo Scientific Acros 393740250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 107819-90-9 | C12H22N2O4S | 290.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107819-90-9
Formule moléculaire C12H22N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 290.38
Numéro MDL MFCD00239356
Clé InChI UQJXXWHAJKRDKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-di-boc-2-methylisothiourea, s-methyl-n,n'-bis tert-butoxycarbonyl isothiourea, 1,3-bis tert-butoxycarbonyl-2-methyl-2-thiopseudourea, n,n'-di-boc-s-methylisothiourea, n,n inverted exclamation marka-di-boc-s-methylisothiourea, n,n-di-boc-s-methylisothiourea, bis-boc-thiopseudourea, polymer-bound, 1,3-di-tert-butoxycarbonyl-2-methylisothiourea, 1,3-bis-tert-butoxycarbonyl-2-methyl-thiopseudourea, z-n,n'-bis tert-butyloxycarbonyl-s-methylisothiourea
CID PubChem 6376008
Nom IUPAC (NZ)-N-[[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-méthylsulfanylméthylidène]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)SC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Point de fusion 115.0°C to 121.0°C
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 290.38
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-methyl-2-thiopseudourea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.