Learn More
1,3-Butadiène 10 μg/mL dans le N,N-diméthylacétamide, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Butadiene |
| CAS | 106-99-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,3-Butadiene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H6 |
| Concentration | 10 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | C=CC=C |
| Afficher plus |