Learn More
1,3-Butadiène 150 μg/mL dans le N,N-diméthylacétamide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317493 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317493 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREV10860500DA150
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Noms d’analytes ou de composants 1,3-Butadiene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6
Concentration 150 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
Formule InChI InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
Nom IUPAC buta-1,3-diène
Solvent or Matrix N,N-Diméthylacétamide
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 54.09
Quantité 5 mL
Poids de la formule 54,047 g/mol