Learn More
1,3-Butadiène 50 μg/mL dans le N,N-diméthylacétamide, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313919 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313919 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREV10860500DA50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Noms d’analytes ou de composants 1,3-Butadiene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6
Concentration 50 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3-Butadiene, Biethylene, Bivinyl, Butadiene, Butadiene-1,3, Divinyl, Erythrene, Vinylethylene, α,γ-Butadiene
Formule InChI InChI=1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
SMILES C=CC=C
Nom IUPAC buta-1,3-diène
Solvent or Matrix N,N-Diméthylacétamide
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 54.09
Quantité 5 mL
Poids de la formule 54,047 g/mol