Learn More
1-(3-Chlorophényl)-2-hydroxy-1-propanone, Mikromol™
Description
1-(3-Chlorophényl)-2-hydroxy-1-propanone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| CAS | 152943-33-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C9 H9 Cl O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone, Bupropion Hydrochloride Related Compound C (USP), 20U78, GI 270930X, Bupropion related, 1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone (20U78), Bupropion Related Compound C |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3 |
| SMILES | CC(O)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | 1-(3-chlorophényl)-2-hydroxypropan-1-one |
| Afficher plus |