Learn More
1,3Di(p-tolyl)-1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane, 94 %
Code produit 11472240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472240 1 g 1g
11482240 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11472240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29130.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18055-70-4
Formule moléculaire C18H26OSi2
Poids moléculaire (g/mol) 314.58
Numéro MDL MFCD09266163
Clé InChI MEQYEVSZYLVDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sym-tetramethyl-di-p-tolyl disiloxane, 1,3-di p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis 4-methylphenyl, dimethyl 4-methylphenyl silyl oxy dimethyl 4-methylphenyl silane, amtsi070, 1,3-di-p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-di 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
CID PubChem 519510
Nom IUPAC {[Diméthyl(4-méthylphényl)silyl]oxy}diméthyl(4-méthylphényl)silane
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Di(p-tolyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 314.57
Pourcentage de pureté 94%