Learn More
1,3-dibromo-5,5-diméthylhydantoine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022639
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11402917
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15510.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-48-5 | C5H6Br2N2O2 | 285.923 g/mol
It is used for drinking water purification, recreational water treatment, as a bleaching agent in pulp and paper mills, and for treating industrial/commercial water cooling systems. It is an efficient and selective agent for the oxidation of thiols to disulfides in solution or under solvent-free conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la purification de l’eau potable, le traitement de l’eau à des fins récréatives, comme agent de blanchiment dans les usines de pâtes et papiers et pour le traitement des systèmes industriels et commerciaux de refroidissement de l’eau. Il s’agit d’un agent efficace et sélectif pour l’oxydation des thiols en disulfures en solution ou dans des conditions exemptes de solvant.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker à l’écart des agents oxydants, des agents réducteurs, des substances inflammables, des matières organiques, de l’humidité & des poudres métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-48-5
Formule moléculaire C5H6Br2N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 285.923
Numéro MDL MFCD00003189
Clé InChI VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin, dibromantin, dibromantine, take charge orange, dbdmh, n,n'-dibromodimethylhydantoin, 5,5-dimethyl-1,3-dibromohydantoin, 2,4-imidazolidinedione, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl, 1,3-dibromo-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, unii-v9r5f9i7mz
CID PubChem 6479
Nom IUPAC 1,3-dibromo-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C(=O)N(C(=O)N1Br)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Point de fusion ∼198°C (decomposition)
Point d’éclair 155°C (311°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3085
Beilstein 146024
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Alcohol,Ether,Benzene. Insoluble in Water.
Poids de la formule 285.93
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin