Learn More
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane is a silylating reagent used for simultaneous protection of 3'- and 5'-hydroxy functions of ribonucleosides. It is used in the analysis of Watson-Crick and Hoogstein base pairing in nucleotides. It is also employed in the formation of ribavirin chemical delivery systems. Further, it serves as a protecting group reagent for open-chain polyhydroxy compounds. In addition to this, it is involved in the preparation of cyclic bridged peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1,3-dichloro-1,1,3,3-tétraisopropyldisiloxane est un réactif de silylation utilisé pour la protection simultanée des fonctions hydroxyle 3′ et 5′ des ribonucléosides. Il est utilisé dans l’analyse de l’appariement des bases Watson-Crick et Hoogstein dans les nucléotides. Il est également employé dans la formation de systèmes de distribution chimique de la ribavirine. De plus, il sert de réactif de groupe protecteur pour les composés polyhydroxy à chaîne ouverte. Par ailleurs, il est impliqué dans la préparation de peptides cycliques pontés.
Solubilité
Miscible avec le diméthylformamide, l’hexane, l’acétate d’éthyle, le chloroforme et le dichlorométhane.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et l’eau.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 69°C to 70°C (0.5mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.454 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 0.986 |
| Numéro UN | UN1760 |
| Beilstein | 1934216 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with dimethylformamide,hexane,ethyl acetate,chloroform and dichloromethane. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane