Learn More
1,3-dichloroacétone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10624672 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
50g
Code produit. 10624672
Marque: Thermo Scientific Acros 173630250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 534-07-6 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-07-6
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
Numéro MDL MFCD00000937
Clé InChI SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
CID PubChem 10793
Nom IUPAC 1,3-dichloropropan-2-one
SMILES ClCC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Dichloroacetone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 42°C
Couleur Blanc ou incolore
Densité 1.3830g/mL
Point d’ébullition 172°C to 173°C
Point d’éclair 89°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2COCH2Cl
Quantité 25 g
Beilstein 01, 655
Fieser 02,109
Merck Index 15, 3061
Gravité spécifique 1.383
Informations sur la solubilité Solubility in water: 27.9g/L water (20° c). Other solubilities: 464g/L toluene (20°C),soluble in alcohol,ether and hexane,slightly soluble in acetone,benzene,chloroform,and methanol
Poids de la formule 126.97
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dichloroacetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.