Learn More
1,3-Dihydro-1-(5-méthyl-2-thiényl)-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Code produit 30052463
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30052463 100 mg 100mg
30049279 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30052463 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0329.13
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,3-dihydro-1-(5-méthyl-2-thiényl)-2H-benzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydro-1-(5-methyl-2-thienyl)-2H-benzimidazol-2-one
CAS 1319722-10-5
Noms d’analytes ou de composants 1,3-Dihydro-1-(5-methyl-2-thienyl)-2H-benzimidazol-2-one
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H10 N2 O S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,3-Dihydro-1-(5-methyl-2-thienyl)-2H-benzimidazol-2-one
Formule InChI InChI=1S/C12H10N2OS/c1-8-6-7-11(16-8)14-10-5-3-2-4-9(10)13-12(14)15/h2-7H,1H3,(H,13,15)
SMILES Cc1ccc(s1)N2C(=O)Nc3ccccc23
Nom IUPAC 3-(5-metiltiofen-2-il)-1H-benzimidazol-2-ona
Poids moléculaire (g/mol) 230.29
Quantité 100 mg
Poids de la formule 230.0514 g/mol