Learn More
1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Code produit 30049193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049193 25 mg 25mg
17953686 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049193 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0107.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 615-16-7
Noms d’analytes ou de composants 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 N2 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Lansoprazole Imp. D (EP), Rabeprazole Sodium Imp. K (EP), Rabeprazole Imp. K (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Impurity D, Rabeprazole Sodium Impurity K, Rabeprazole Impurity K
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1
Nom IUPAC 1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Quantité 25 mg
Poids de la formule 134,048 g/mol