Learn More
1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, LoGiCal
Code produit. 30461979
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 30461979
Marque: LoGiCal LGCFOR0006.02
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Indolinone
CAS 59-48-3
Noms d’analytes ou de composants 2-Indolinone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H7 N O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Diclofenac Sodium Imp. E (EP), Diclofenac Imp. E (EP), 1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, 2-Indolinone (7CI,8CI), Oxindole (6CI), 1,3-Dihydroindol-2-one, 2-Indolone, 2-Oxindole, 2-Oxo-2,3-dihydroindole, 2-Oxoindole, 2-Oxoindoline, Indol-2(3H)-one, Indoline-2-one, NSC 274863, Oxindol, Diclofenac Sodium Impurity E, Diclofenac Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Type de solution Neat
SMILES O=C1Cc2ccccc2N1
Nom IUPAC 1,3-dihydroindol-2-one
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Quantité 10 mg
Poids de la formule 133.0528 g/mol