Learn More
1,3-Dihydroxybenzène (Résorcinol), Mikromol™
Code produit 18013960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18013960 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18013960 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0294.010250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,3-Dihydroxybenzène (Résorcinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Noms d’analytes ou de composants Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1cccc(O)c1
Nom IUPAC Benzène-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 110.11
Quantité 250 mg
Poids de la formule 110,0368 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.