Learn More
1,3-diisopropylcyclohexane, cis + trans, +97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Diisopropylcyclohexane |
| Note relative au nom | cis + trans |
| Point d’ébullition | 205°C to 207°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Poids de la formule | 168.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |