Learn More
Acide 1,3-diméthylbarbiturique, 99 % (poids sec), eau < 6 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414674 50 g 50g
11424674 250 g 250g
11404674 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11414674 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13692.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 769-42-6 | C6H8N2O3 | 156.141 g/mol
L’acide 1,3-diméthylbarbiturique est utilisé comme catalyseur dans la condensation de Knoevenagel d’une série d’aldéhydes aromatiques. Il est également utilisé dans la synthèse des dérivés de 5-aryl-6-(alkyl- ou aryl-amino)-1,3-diméthylfuro [2,3-d]pyrimidine et la synthèse énantiosélective des dérivés isochromènes de la pyrimidinédione.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-42-6
Formule moléculaire C6H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.141
Numéro MDL MFCD00006675
Clé InChI VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-dimethylbarbituric acid, n,n'-dimethylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylbarbituricacid, barbituric acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dimethyl barbituric acid, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-2,4,6 1h,3h,5h pyrimidinetrione, 1,3-dimethyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione
CID PubChem 69860
Nom IUPAC 1,3-diméthyl-1,3-diazinane-2,4,6-trione
SMILES CN1C(=O)CC(=O)N(C1=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethylbarbituric acid
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 50 g
Forme physique Poudre cristalline
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Beilstein 139810
Poids de la formule 156.14
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Eau < 6 %
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dimethylbarbituric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylbarbituric acid