Learn More
1,3-Diméthylnaphtalène, SPEX CertiPrep™
Product Code. 12999194 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
12999194 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12999194 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S1631
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
1,3-Diméthylnaphtalène575-41-71000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethylnaphthalene
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 575-41-7, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Formule moléculaire C12H12
Numéro MDL MFCD00004036
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI QHJMFSMPSZREIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C2C=CC=CC2=C1
Nom IUPAC 1,3-dimethylnaphthalene
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
CID PubChem 11327
Quantité 1 mL
ChEBI CHEBI:48614
Show More Show Less
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire