Learn More
1,3-Dioxolane 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dioxolane |
| CAS | 646-06-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,3-Dioxolane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C3 H6 O2 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2 |
| SMILES | C1COCO1 |
| Nom IUPAC | 1,3-dioxolane |
| Afficher plus |