Learn More
1,3-dioxolane, 99,5 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
250mL
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350148 250 mL 250mL
11330148 1 L 1L
11340148 4 x 1 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11350148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042897.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.55€
    44.65€ / 250mL
    Économisez 8.90€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Comme solvant, dans la réaction de Mannich, comme électrolyte dans les batteries
As a solvent, in Mannich reaction, as an electrolyte in batteries.1,3-Dioxolane is used as a solvent for paints, cellulose esters and in organic synthesis. It is used as an extragent for waxes, fats and oils, stabilizer for halogenated hydrocarbons and co monomer in polyacetals preparation. It is used as finishing agent and swelling agent in textiles. It acts as an intermediate for the preparation of acyclovir and vandetanib. It is an essential ingredient in industrial polymers. In polymerization reactions, it acts as a chain length regulator and a chain transfer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 646-06-0
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00003207
Clé InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
CID PubChem 12586
ChEBI CHEBI:87597
Nom IUPAC 1,3-dioxolane
SMILES C1COCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dioxolane
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -95°C
Densité 1.06 g/mL
Point d’ébullition 74°C to 75°C
Point d’éclair 1°C (34°F)
Indice de réfraction 1.4
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1166
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether,n-octanol,acetone,chloroform,dichloromethane,ethyl Acetate and methanol.
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3-Dioxolane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dioxolane