Learn More
1,3-Dioxolane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Code produit 15621660 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15621660 500 mL Flacon en verre 500mL
15611660 1 L Flacon en verre 1L
15608330 4 L Aluminum Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15621660 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 184497500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Reagent Grade, contains ∼75 ppm BHT as inhibitor, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 646-06-0
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00003207
Clé InChI WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
CID PubChem 12586
ChEBI CHEBI:87597
Nom IUPAC 1,3-dioxolane
SMILES C1COCO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Dioxolane
Note relative au nom Contains approx.75 ppm BHT as inhibitor
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 1.06g/mL at 25°C
Point d’ébullition 76°C
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 525°F
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction n20/D 1.401(lit.)
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1166
Beilstein 102453
Poids de la formule 74.08g/mol
Tension de vapeur 70mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus