Learn More
1,3-diphénylisobenzofurane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10091620
Marque: Thermo Scientific Acros 147580050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5471-63-6 | C20H14O | 270.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5471-63-6
Formule moléculaire C20H14O
Poids moléculaire (g/mol) 270.32
Numéro MDL MFCD00005931
Clé InChI ZKSVYBRJSMBDMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-diphenylisobenzofuran, diphenylisobenzofuran, isobenzofuran, 1,3-diphenyl, 1,3 diphenylisobenzofuran, 2,5-diphenyl-3,4-benzofuran, acmc-209lj9, 1,3-diphenylbenzo c furan, 1,3-diphenylisobenzo b furan, 1,3-di phenyl-2-benzofuran, #
CID PubChem 21649
Nom IUPAC 1,3-diphényl-2-benzofurane
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC=CC3=C(O2)C4=CC=CC=C4
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 3-Diphenylisobenzofuran
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 129.0°C to 133.0°C
Couleur Jaune à vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, 87
Fieser 01,342; 02,178; 04,209
Poids de la formule 270.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solides cristallins ou aiguilles