Learn More
Chlorhydrate de 1-(3-hydroxyphényl)-2-(méthylamino)éthanone (chlorhydrate de phényléphrone), Mikromol™
Codice prodotto. 17980956
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
17980956 100 mg 100mg
17961366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17980956 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0081.03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de 1-(3-hydroxyphényl)-2-(méthylamino)éthanone (chlorhydrate de phényléphrone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Phenylephrone Hydrochloride
CAS 94240-17-2
Noms d’analytes ou de composants Phenylephrone Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C9 H11 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP), Phenylephrine Imp. C (EP), Phenylephrine USP Related Compound C, Phenylephrine USP RC C, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Phenylephrone Hydrochloride, Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (9CI), Phenylephrine Related Compound C as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity C as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity C as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCC(=O)c1cccc(O)c1
Nom IUPAC 1-(3-hidroxifenil)-2-(metilamino)etanona;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 201.65
Quantité 100 mg
Poids de la formule 201.056 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.