Learn More
1-(3-Méthoxyphényl)éthan-1-one, Mikromol™
Description
1-(3-Méthoxyphényl)éthan-1-one
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one |
| CAS | 586-37-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1-(3-Methoxyphenyl)ethan-1-one |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C9 H10 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ethanone, 1-(3-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 3'-methoxy- (8CI), 1-(3-Methoxyphenyl)ethanone, 1-Acetyl-3-methoxybenzene, 3-Acetylanisole, 3-Methoxy-1-acetylbenzene, 3-Methoxyacetophenone, 3-Methoxyphenyl methyl ketone, 3'-Methoxyacetophenon, 3'-Methoxyacetophenone, Methyl 3-methoxyphenyl ketone, NSC 65593, m-Acetylanisole, m-Methoxyacetophenone, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. H (EP), Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity H, Rivastigmine Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(c1)C(=O)C |
| Nom IUPAC | 1-(3-méthoxyphényl)éthanone |
| Afficher plus |