Learn More
1,3-Oxazolidin-2,4-dione, Mikromol™
Description
1,3-oxazolidin-2,4-dione
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Oxazolidinedione |
| CAS | 2346-26-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4-Oxazolidinedione |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C3 H3 N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Synonyme | 2,4-Oxazolidinedione, 1,3-Oxazolidin-2,4-dione, 1,3-Oxazolidine-2,4-dione, 2,4(3H,5H)-Oxazoledione, Carbamic acid, (hydroxyacetyl)-, γ-lactone, Glycoloylcarbamic acid γ-lactone, NSC 120350 |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3NO3/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6) |
| SMILES | O=C1COC(=O)N1 |
| Nom IUPAC | 1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| Afficher plus |