Learn More
1,3-Propanediol, Mikromol™
Code produit 30049939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049939 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049939 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0752.030500
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
1,3-Propanediol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Propanediol
CAS 504-63-2
Noms d’analytes ou de composants 1,3-Propanediol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H8 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,3-Propanediol, 1,3-Dihydroxypropane, 1,3-Propylene glycol, 1,3-Propylenediol, 2-Deoxyglycerol, Bio-PDO, NSC 65426, PG, Susterra, Trimethylene glycol, Zemea, Zemea propanediol, β-Propylene glycol, ω-Propanediol
Formule InChI InChI=1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
SMILES OCCCO
Nom IUPAC propane-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 76.09
Quantité 500 mg
Poids de la formule 76,0524 g/mol