Learn More
Trajan Scientific and Medical™ D.E. de 1/32 po Tube PEEKsil™
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
500 mm
Diamètre (métrique) interne:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
- La paroi interne en silice fondue assure une surface lisse, exempte d'imperfections
- PEEKsil compatible avec la plupart des solvants organiques et résistant aux acides forts
- Gamme de pH comprise entre 0 et 10
- La flexibilité garantit une connexion aisée entre les colonnes, les détecteurs et les injecteurs
Spécification
Spécification
| Type | Tubulures |
| Comprend | 2/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 0,025 mm |
| Longueur totale (métrique) | 250 mm |